missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Octyl-Xanthate, Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyl-Xanthate','Potassium Salt |
| CAS | 2720-80-1 |
| Molekylær formel | C9 H17 K O S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18OS2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9(11)12;/h2-8H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=S)S[K] |
| IUPAC navn | octoxycarbothioylsulfanylpotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.46 |
| Formel vægt | 244.0358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?