Få mere at vide
n-Octyl-oligo-oxyethylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyl-oligo-oxyethylene |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 174.162 |