Få mere at vide
N-Octyl Nortadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octyl Nortadalafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33N3O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-31-17-26(33)32-23(29(31)34)16-21-20-10-7-8-11-22(20)30-27(21)28(32)19-12-13-24-25(15-19)36-18-35-24/h7-8,10-13,15,23,28,30H,2-6,9,14,16-18H2,1H3/t23-,28-/m1/s1 |
| Formel vægt | 487.2471 |
| Procent renhed | >95% |