Få mere at vide
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, 98%
Artikelnummer. 15597039 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15597039 5 g 5g
15507049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597039 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15178-76-4 | C13H29NR.3S | 279,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15178-76-4
Molekylær formel C13H29NO3S
Molekylvægt (g/mol) 279.44
InChI nøgle QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl sulfobetaine, 3-dimethyl-octylazaniumyl propane-1-sulfonate, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate inner salt, 3-dimethyl octyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate solution, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate sb-8, n-octylsulfobetaine, zwittergent 3-08
PubChem CID 3084219
IUPAC navn 3-[dimethyl(octyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Smeltepunkt 217,0 °C
Tab ved tørring 2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear solution
Formel vægt 279.44
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.