Få mere at vide
n-Octyl gallat, 98+%
Artikelnummer. 11392356
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392356 25 g 25g
11302366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06081.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1034-01-1 | C15H22O5 | 282,336 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034-01-1
Molekylær formel C15H22O5
Molekylvægt (g/mol) 282.336
MDL nummer MFCD00002197
InChI nøgle NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl gallate, n-octyl gallate, progallin o, stabilizer ga 8, n-octylgallate, gallic acid, octyl ester, gallic acid n-octyl ester, gallic acid octyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octyl ester, oktylester kyseliny gallove
PubChem CID 61253
ChEBI CHEBI:83631
IUPAC navn octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl gallate
Smeltepunkt 96 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2132305
Formel vægt 282.34
Procent renhed ≥98%