Få mere at vide
n-oktyl-β -D-glucopyranosid (hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Poly Micro Tube
Rav poly flaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
Beskrivelse
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.3 max. at 260nm |
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Farve | White |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Smeltepunkt | 105°C |
| Mængde | 500 mg |
| Emballage | Poly Micro Tube |
| Analyseprocentområde | ≥98 % |
| Specifik rotation | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Merck Index | 15, 6857 |
| Vis mere |