Få mere at vide
n-oktyl-β -D-glucopyranosid (hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10326843
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Poly Micro Tube
Rav poly flaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326843 5 g Rav poly flaske 5g
10214873 500 mg Poly Micro Tube 500mg
10071693 1 g Poly Micro Tube 1g
10071073 25 g Rav poly flaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10326843 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP5855
 Begrænset vare
På lager
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid er et højt oprenset, ikke-ionisk detergent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Absorbans 0,3 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Smeltepunkt 105 °C
Mængde 5 g
Emballage Rav poly flaske
Analyseprocentområde ≥98 %
Specifik rotation -28,0 til -32,0° (+ eller -)
Merck Index 15, 6857
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 292.4