Få mere at vide
n-oktyl-β -D-glucopyranosid (hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10071073
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Poly Micro Tube
Rav poly flaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
Artikelnummer. 10071073
Brand: Fisher BioReagents BP58525
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid er et højt oprenset, ikke-ionisk detergent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Absorbans 0.3 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Smeltepunkt 105°C
Mængde 25 g
Emballage Rav poly flaske
Analyseprocentområde ≥98 %
Specifik rotation -28.0 to -32.0° (+ or -)
Merck Index 15, 6857
Opløselighedsinformation Pass Test (100mg/mL water)
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 292.4