Få mere at vide
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446462 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446462 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11446462 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215005410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6690.00 DKK
    6370.61 DKK / 10g
    Spare 319.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid> 98%, hvidt pulver, ikke-ionisk detergent til membranprotein.
  • Ikke-ionisk alkylglucosid detergent, der almindeligvis anvendes til solubilisering af membranproteiner og fosfolipider.
  • Anvendes i et molafhængigt forhold til solubilisering af phosphatidylcholin-dobbeltlag.
  • Anvendes til proteinkrystallisering samt til forbedring af oligosaccharidspaltning fra glycoproteiner ved hjælp af endoglycosidase F.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Navn note Molekylærbiologi
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Smeltepunkt 89 °C til 100 °C (litteratur)
Farve Hvid
Renhedsgrad noter 0.98
Analyseprocentområde ≥98%
Molekylær formel C14H28O6
Mængde 10 g
Beilstein 84118
Synonym okadaic acid, potassium salt, okadaic acid potassium salt, okadaic acidpotassium salt
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml klar farveløs opløsning).
InChI nøgle UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Optisk rotation -31 ±3° (c=5, vand)
SMIL CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
IUPAC navn kalium;2-hydroxy-3-[11-hydroxy-2-[4-[4-hydroxy-2-[1-hydroxy-3-(3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl)butyl]-3-methyliden spiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-4-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]
Molekylvægt (g/mol) 292.4
PubChem CID 44134868
Formel vægt 292.4
Fysisk form Pulver