Få mere at vide
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17811371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17811371 1 g
1 options
Artikelnummer. 17811371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215005401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00 DKK
    736.58 DKK / 1g
    Spare 37.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
n-oktyl-β -D-Glucopyranosid> 98%, hvidt pulver, ikke-ionisk detergent til membranprotein.
  • Ikke-ionisk alkylglucosid detergent, der almindeligvis anvendes til solubilisering af membranproteiner og fosfolipider.
  • Anvendes i et molafhængigt forhold til solubilisering af phosphatidylcholin-dobbeltlag.
  • Anvendes til proteinkrystallisering samt til forbedring af oligosaccharidspaltning fra glycoproteiner ved hjælp af endoglycosidase F.
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym n-Octyl-b-D-glucoside, OGP
PubChem CID 62852
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Navn note Molekylærbiologi
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 89 °C til 100 °C (litteratur)
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter 98%
Analyseprocentområde ≥98%
Specifik rotation -31 ±3° (c=5, vand)
Beilstein 84118
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml klar farveløs opløsning).