Få mere at vide
n-Octyl Chloroformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyl Chloroformate |
| CAS | 7452-59-7 |
| Molekylær formel | C9H17ClO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Chloroformic Acid Octyl Ester, 1-OctylChloroformate, Octyl Chloroformate, n-Octyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC navn | octyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.68 |
| Formel vægt | 192.0917 |