missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

n-Octyl butyrate, 97%

Artikelnummer. p-7027915
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11491547

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24978.18

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 110-39-4 | C12H24O2 | 200.322 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 110-39-4
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00048939
InChI nøgle PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl butyrate, butanoic acid, octyl ester, n-octyl butyrate, butyric acid, octyl ester, n-octyl n-butyrate, n-octyl butanoate, unii-5yeu4o369l, butyric acid, octyl ester 8ci, octyl butyrate natural, fema no. 2807
PubChem CID 61030
IUPAC navn octylbutanoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)CCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale n-Octyl butyrate
Mængde 50 g
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.