Få mere at vide
n-Octyl butyrat, 97%
Artikelnummer. 11491547
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491547 50 g 50g
11401557 250 g 250g
11481547 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24978.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 110-39-4 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-39-4
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00048939
InChI nøgle PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl butyrate, butanoic acid, octyl ester, n-octyl butyrate, butyric acid, octyl ester, n-octyl n-butyrate, n-octyl butanoate, unii-5yeu4o369l, butyric acid, octyl ester 8ci, octyl butyrate natural, fema no. 2807
PubChem CID 61030
IUPAC navn octylbutanoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl butyrate
Mængde 50 g
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%