Få mere at vide
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranosid, elektroforesegrad, 98+%
Artikelnummer. 15490577
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490577 10 g 10g
15400587 2.5 g 2.5g
15480577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66416.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308,433 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85618-21-9
Molekylær formel C14H28O5S
Molekylvægt (g/mol) 308.433
MDL nummer MFCD00012189
InChI nøgle CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smeltepunkt 128 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Beilstein 4182783
Formel vægt 308.44
Procent renhed ≥98%
Grad Elektroforese
Fysisk form Krystallinsk pulver