Få mere at vide
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranosid, 98+%
Artikelnummer. 15493689
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493689 2.5 g 2.5g
15473689 5 g 5g
15483689 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61028.88
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ikke-ionisk detergent anvendt til opløselighed af membranproteiner | CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308,433 g/mol
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranosid bruges til cellelyse eller til at solubilisere membranproteiner uden at denaturere dem. Dette er især nyttigt for at krystallisere dem eller rekonstituere dem til lipid-dobbeltlag. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere krystallisation og foreløbig røntgenanalyse af humant plasma apolipoprotein CI. Det er også blevet brugt i en undersøgelse, der undersøgte identifikation af Chlamydia pneumoniae-proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranosid bruges til cellelyse eller til at solubilisere membranproteiner uden at denaturere dem. Dette er især nyttigt for at krystallisere dem eller rekonstituere dem til lipid-dobbeltlag. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere krystallisation og foreløbig røntgenanalyse af humant plasma apolipoprotein CI. Det er også blevet brugt i en undersøgelse, der undersøgte identifikation af Chlamydia pneumoniae-proteiner.
Opløselighed Opløselig
i ethanol, vand eller methanol
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85618-21-9
Molekylær formel C14H28O5S
Molekylvægt (g/mol) 308.433
MDL nummer MFCD00012189
InChI nøgle CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smeltepunkt 128 °C
Farve Hvid
Mængde 2.5 g
Beilstein 4182783
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, vand eller methanol
Formel vægt 308.44
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver