Få mere at vide
n-Octyl-beta-D-glucopyranosid
Artikelnummer. 11318006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318006 250 mg 250mg
11308006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13259.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292,37 g/mol
2-brom-4'-(diethylamino)acetophenon, anvendes som ikke-ionisk dialyserbart detergent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -(diethylamino)acetophenon, bruges som ikke-ionisk dialyserbart vaskemiddel.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Varme- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 103 °C til 104 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 84118
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −31° (c=2 i methanol)
Formel vægt 292.37