Få mere at vide
n-Octyl-beta-D-glucopyranoside, 98+%
Artikelnummer. 15488719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488719 5 g 5g
15478719 1 g 1g
15498719 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67390.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
Det bruges til solubilisering og rekonstitution af membranbundne proteiner. Den høje kritiske micellekoncentration (0,7%) af n-octylglucosid letter let fjernelse fra endelige proteinekstrakter ved dialyse eller gelfiltrering. n-Octylglucosid kan bruges i 2D elektroforese og til at forbedre selektiviteten af immunpræcipitation af phosphotyrosinmodificerede proteiner. Også nyttig i 2D elektroforese og i en immunpræcipitationsbuffer til immunoprensning af phospho-tyrosinpeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til solubilisering og rekonstituering af membranbundne proteiner. Den høje kritiske micellekoncentration (0,7%) af n-octylglucosid letter let fjernelse fra endelige proteinekstrakter ved dialyse eller gelfiltrering. n-Octylglucosid kan bruges i 2D elektroforese og til at forbedre selektiviteten af immunpræcipitation af phosphotyrosinmodificerede proteiner. Også nyttig i 2D elektroforese og i en immunpræcipitationsbuffer til immunoprensning af phospho-tyrosinpeptider.
Opløselighed Opløselig i
DMSO, methanol og vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevares under inert gas. Opbevares i køleskab ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 103°C to 104°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 84118
Følsomhed Very Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,methanol and water.
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 292.37
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver