Få mere at vide
n-oktylakrylat (stabiliseret med MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyl Acrylate |
| CAS | 2499-59-4 |
| Molekylær formel | C11H20O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1-Octyl acrylate, ENT 3827, NOAA, NSC 5177, Octyl 2-Propenoate, Octyl Acrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h4H,2-3,5-10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC navn | octyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vægt | 184.1463 |