Få mere at vide
n-Octyl acetat, 98+%
Artikelnummer. 11382506
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382506 50 g 50g
11392506 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06405.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-14-1
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009562
InChI nøgle YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC navn octylacetat
SMIL CCCCCCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl acetate
Tæthed 0.868
Kogepunkt 210°C to 211°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lineær formel CH3CO2(CH2)7CH3
Brydningsindeks 1.419
Mængde 50 g
Beilstein 1754554
Formel vægt 172.27
Procent renhed ≥98%