Få mere at vide
N-Octyl 4-Hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30425596
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425596 1 g
30410457 100 mg
30425368 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1484731G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1219-38-1
Molekylær formel C15H22O3
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, octyl ester (6CI, 7CI, 8CI), n-Octyl 4-hydroxybenzoate, n-Octyl p-hydroxybenzoate, NSC 309820, Octyl 4-hydroxybenzoate, Octyl p-hydroxybenzoate, Octyl paraben, p-Hydroxybenzoic acid octyl ester
IUPAC navn octyl 4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Octyl 4-Hydroxybenzoate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,2-7,12H2,1H3
Formel vægt 250.1569