Få mere at vide
n-Octyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octanol-1,1-D2 |
| CAS | 78510-02-8 |
| Molekylær formel | C8 D2 H16 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Octan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), 1-Octanol-1,1-D2, n-Octyl-1,1-d2 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | 1,1-dideuteriooctan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.24 |
| Formel vægt | 132.148 g/mol |
| Vis mere |