missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Octanoylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octanoylglycine |
| CAS | 14246-53-8 |
| Molekylær formel | C10 H19 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Glycine','N-(1-oxooctyl)- (9CI','ACI), Glycine','N-octanoyl- (6CI','7CI','8CI), N-(1-Oxooctyl)glycine (ACI), 2-Octanamidoacetic acid, Capryloylglycine, Lipacide C 8G, N-Octanoyl-glycine, Octanoylglycine, N-Octanoylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(octanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vægt | 201.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?