Få mere at vide
N-Octanoylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octanoylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219805-51-2 |
| Molekylær formel | C10 D2 H17 N O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-(1-oxooctyl)- (ACI), N-(1-Oxooctyl)glycine-2,2-d2 (ACI), N-Octanoylglycine-2,2-D2, Capryloylglycine-d2, N-Octanoylglycine-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/i8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(octanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.275 |
| Formel vægt | 203.149 g/mol |
| Vis mere |