Få mere at vide
N-Octanoylglycine-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octanoylglycine-13C2,15N |
| CAS | 2483829-94-1 |
| Molekylær formel | C813C2H1915NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-(1-Oxooctyl)glycine-3C2,15N, Capryloylglycine-3C2,15N, Lipacide C 8G-3C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/i8+1,10+1,11+1 |
| SMIL | O=[13C](O)[13C]([H])([H])[15N]([H])C(CCCCCCC)=O |
| IUPAC navn | octanoylglycine-13C2-15N |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.24 |
| Formel vægt | 204.14 |