Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-octanoyl-N-methyl-D-glucamin
Artikelnummer. 15465769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465769 1 g 1g
15475769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63574.03
Request Bulk or Custom Format
Ikke-ionisk detergent til solubilisering af membranproteiner
N-Octanoyl-N-methylglucamin er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere uordnet N-terminal af PKA. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge anvendeligheden af sukkeroverfladeaktive stoffer som solubiliseringsmidler i parenterale formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Octanoyl-N-methylglucamin er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere forstyrret N-terminalen af PKA. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge anvendeligheden af sukkeroverfladeaktive stoffer som solubiliseringsmidler i parenterale formuleringer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10%).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85316-98-9
Molekylær formel C15H31NO6
Molekylvægt (g/mol) 321.414
MDL nummer MFCD00134152
InChI nøgle SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Synonym mega-8, n-octanoyl-n-methylglucamine, mega 8, mega-8 solution, n-methyl-n-octanoyl-d-glucamine, n-d-glucityl-n-methyloctanamide, mega-8 500 mm solution, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl octanamide, octanoyl-n-methylglucamide
PubChem CID 160091
IUPAC navn N-methyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]octanamid
SMIL CCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine
Smeltepunkt 80°C to 90°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 5816747
Opløselighedsinformation Soluble in water (10%).
Optisk rotation −18° (c=2 in Water)
Formel vægt 321.41
Fysisk form Pulver