Få mere at vide
N-Octanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12668645 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Plastbeholder
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 12668645
Brand: Fisher Chemical O/0030/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 124-07-2
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer 4429
InChI nøgle WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC navn oktansyre
SMIL CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 16°C
Farve Gul
Kogepunkt 237°C
Emballage Plastbeholder
Mængde 25 L
Dampdensitet 5
Formel vægt 144.21g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.