Tekniske data
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 237 °C |
| Emballage | Plastikbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Dampdensitet | 5 |
| Formel vægt | 144,21 g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Octanoic acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.