Få mere at vide
N-Octane, Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10578620 100 mL 100ml
10141910 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10578620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0020/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 111-65-9
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer 9556
InChI nøgle TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC navn octane
SMIL CCCCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -57°C
Farve Colorless
Kogepunkt 125°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 100 mL
Dampdensitet 3.9
Formel vægt 114.23g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.