Få mere at vide
N-Octane-d18, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octane (D18) |
| CAS | 17252-77-6 |
| Molekylær formel | C8 D18 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d18 (ACI), Octane-d18 (6CI','7CI','8CI','9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecadeuteriooctane, n-Octane-2H18, n-Octane-d18, Perdeuterooctane, Octane-D18 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecadeuteriooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.34 |
| Formel vægt | 132.2538 |