Få mere at vide
n-Octane-d{18}, 99% (Isotopic)
Artikelnummer. 11374428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374428 1 g 1g
11364428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11374428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042339.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 17252-77-6 | C8H18 | 132.342 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17252-77-6
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 132.342
MDL nummer MFCD00037626
InChI nøgle TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Synonym octane-d18, 2h18 octane, n-octane-d18, 2 h?? octane, octane-d18, 98 atom % d, n-octane-d isotopic 1g
PubChem CID 519375
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecadeuteriooktan
SMIL CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octane-d{18}
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.815 g/mL
Flammepunkt 15.6°C (60°F)
Mængde 1 g
Smeltepunkt -57°C
Kogepunkt 126°C
FN nummer UN1262
Formel vægt 132.34
Procent renhed 99%