Få mere at vide
n-oktan, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10715401 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10715401 500 mL Glasflaske 500ml
10705401 2 mL Glasflaske 2ml
10207333 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10577933 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10715401 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 129375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    850.76 DKK / 500ml
    Spare 84.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-65-9
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.23
MDL nummer MFCD00009556
InChI nøgle TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC navn oktan
SMIL CCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Octane
CAS min % 97
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -57,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7080g/mL
Kogepunkt 125,0 °C til 127,0 °C
Flammepunkt 13 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6CH3
Brydningsindeks 1,3965 til 1,3985
Mængde 500 mL
FN nummer 1262
Beilstein 01, 159
Rester efter fordampning 0,05% maks.
Merck Index 15, 6838
Specifik vægtfylde 0.708
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,0007 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og acetone, frit blandbar med ether, benzen, petroleum, ether og benzin
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Formel vægt 114.23
Damptryk 14 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.