Få mere at vide
n-Octane, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10207333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207333 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10705401 2 mL Glasflaske 2ml
10577933 25 L Metal tromle 25 L
10715401 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10207333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129370025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-65-9
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.23
MDL nummer MFCD00009556
InChI nøgle TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC navn oktan
SMIL CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octane
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -57.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7080g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 127.0°C
Flammepunkt 13°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6CH3
Brydningsindeks 1.3965 to 1.3985
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 159
Rester efter fordampning 0.05% max.
Merck Index 15, 6838
Specifik vægtfylde 0.708
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Formel vægt 114.23
Damptryk 14mbar at 20°C
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.