Få mere at vide
n-oktan, 98+%
Beskrivelse
N-oktan bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel, brændstof og som en af standardværdierne i oktanskalaen. Det bruges også til at forhindre ujævn forbrænding af brændstof i forbrændingsmotorer. Desuden fungerer det som et antibankemiddel til motorbrændstoffer med høj kompression, lakfortyndingsmidler, blæsemiddel til skumgummi. Derudover bruges det i raketdrivmidler og i azeotropiske destillationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-oktan anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, brændstof og som en af standardværdierne i oktanskalaen. Det bruges også til at forhindre ujævn forbrænding af brændstof i forbrændingsmotorer. Desuden fungerer det som et antibankemiddel til motorbrændstoffer med høj kompression, lakfortyndingsmidler, blæsemiddel til skumgummi. Derudover bruges det i raketdrivmidler og i azeotropiske destillationer.
Opløselighed
Blandbar med ethylether, ethanol, acetone, benzen, petroleumsether og benzin. Lidt blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octane |
| Smeltepunkt | -57 °C |
| Tæthed | 0.703 |
| Kogepunkt | 125 °C til 126 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1262 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Octane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Octane