Få mere at vide
n-oktan, 98+%
Artikelnummer. 11404584
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404584 500 mL 500ml
11488720 100 mL 100ml
11414584 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11404584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13181.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.30 DKK
    639.65 DKK / 500ml
    Spare 140.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,232 g/mol
N-oktan bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel, brændstof og som en af standardværdierne i oktanskalaen. Det bruges også til at forhindre ujævn forbrænding af brændstof i forbrændingsmotorer. Desuden fungerer det som et antibankemiddel til motorbrændstoffer med høj kompression, lakfortyndingsmidler, blæsemiddel til skumgummi. Derudover bruges det i raketdrivmidler og i azeotropiske destillationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-oktan anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, brændstof og som en af standardværdierne i oktanskalaen. Det bruges også til at forhindre ujævn forbrænding af brændstof i forbrændingsmotorer. Desuden fungerer det som et antibankemiddel til motorbrændstoffer med høj kompression, lakfortyndingsmidler, blæsemiddel til skumgummi. Derudover bruges det i raketdrivmidler og i azeotropiske destillationer.
Opløselighed
Blandbar med ethylether, ethanol, acetone, benzen, petroleumsether og benzin. Lidt blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-65-9
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00009556
InChI nøgle TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC navn oktan
SMIL CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octane
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.703
Kogepunkt 125 °C til 126 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Analyseprocentområde ≥98%
Brydningsindeks 1.398
Mængde 500 mL
FN nummer UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Opløselighedsinformation Blandet med ethylether, ethanol, acetone, benzen, petroleumether og benzin; Let blandet med alkohol; Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.23
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octane