Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octane |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -57,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7080g/mL |
| Kogepunkt | 125,0 °C til 127,0 °C |
| Flammepunkt | 13 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |