Få mere at vide
n-oktadyltrimethylammoniumchlorid, 95%
Artikelnummer. 15417148
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417148 10 g 10g
15407148 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60665.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348,06 g/mol
Emulsion (hovedkomponenter er højpolymere og cykliske silikoner); danner en beskyttende film til at belægge spaltede ender; konditioneringsmiddel til skylninger og shampoo; glaseringsmiddel til hår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Emulsion (hovedkomponenter er højpolymere og cykliske silikoner); danner en beskyttende film til at belægge spaltede ender; konditioneringsmiddel til skylninger og shampoo; glaseringsmiddel
til hår.
Opløselighed
Opløseligt i vand 1,759 mg/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-03-8
Molekylær formel C21H46ClN
Molekylvægt (g/mol) 348.06
MDL nummer MFCD00050188
InChI nøgle VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
IUPAC navn trimethyl(octadecyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Lineær formel CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Mængde 10 g
Beilstein 3917847
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 1,759 mg/L @ 25 °C.
Formel vægt 348.05
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octadecyltrimethylammonium chloride