Få mere at vide
n-oktadyltrimethylammoniumchlorid, 95%
Artikelnummer. 15407148
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407148 2 g 2g
15417148 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60665.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348,06 g/mol
Emulsion (hovedkomponenter er højpolymere og cykliske silikoner); danner en beskyttende film til at belægge spaltede ender; konditioneringsmiddel til skylninger og shampoo; glaseringsmiddel til hår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Emulsion (hovedkomponenter er højpolymere og cykliske silikoner); danner en beskyttende film til at belægge spaltede ender; konditioneringsmiddel til skylninger og shampoo; glaseringsmiddel
til hår.
Opløselighed
Opløseligt i vand 1,759 mg/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-03-8
Molekylær formel C21H46ClN
Molekylvægt (g/mol) 348.06
MDL nummer MFCD00050188
InChI nøgle VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
IUPAC navn trimethyl(octadecyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Lineær formel CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Mængde 2 g
Beilstein 3917847
Opløselighedsinformation Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C.
Formel vægt 348.05
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.