Få mere at vide
n-Octadecyltrichlorsilan, 95%, forts. 5-10% forgrenede isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022811
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11452368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15732.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorsilan bruges i halvlederindustrien til at danne selvsamlede monolag tynde film på siliciumdioxid substrater. Anvendes i molekylær elektronik, som tynde isolerende porte i metal-isolator-halvleder-felteffekttransistorer. Det bruges også i platinkatalyseret syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Octadecyltrichlorsilan bruges i halvlederindustrien til at danne selvsamlede monolag tynde film på siliciumdioxid substrater. Anvendes i molekylær elektronik, som tynde isolerende porte i metal-isolator-halvleder-felteffekttransistorer. Det bruges også i platinkatalyseret syntese.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares under tør inert gas. Holdes væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-04-9
Molekylær formel C18H37Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 387.929
MDL nummer MFCD00000484
InChI nøgle PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC navn trichlor(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 160°C to 162°C (3mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Octadecyltrichlorosilane
Smeltepunkt ∼20°C
Mængde 50 g
Assay Procent Noter forts. 5 til 10% forgrenede isomerer
Lineær formel CH3(CH2)17SiCl3
FN nummer UN1800
Beilstein 1778847
Flammepunkt 189°C (372°F)
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 387.94
Procent renhed 95%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.46
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.984
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Octadecyltrichlorosilane