Få mere at vide
n-oktadecylcyltrichlorosilan, 95%, fortsat 5-10% forgrenede isomerer
Artikelnummer. 11462368
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462368 250 g 250g
11452368 50 g 50g
11442368 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15732.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387,929 g/mol
n-Octadecyltrichlorsilan bruges i halvlederindustrien til at danne selvsamlede monolag tynde film på siliciumdioxid substrater. Anvendes i molekylær elektronik, som tynde isolerende porte i metal-isolator-halvleder-felteffekttransistorer. Det bruges også i platinkatalyseret syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Octadecyltrichlorsilan bruges i halvlederindustrien til at danne selvsamlede monolag tynde film på siliciumdioxid substrater. Anvendes i molekylær elektronik, som tynde isolerende porte i metal-isolator-halvleder-felteffekttransistorer. Det bruges også i platinkatalyseret syntese.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares under tør inert gas. Holdes væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-04-9
Molekylær formel C18H37Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 387.929
MDL nummer MFCD00000484
InChI nøgle PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC navn trichlor(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 160 °C til 162 °C (3 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Octadecyltrichlorosilane
Smeltepunkt ∼20 °C
Mængde 250 g
Assay Procent Noter forts. 5 til 10% forgrenede isomerer
Lineær formel CH3(CH2)17SiCl3
FN nummer UN1800
Beilstein 1778847
Flammepunkt 189 °C (372 °F)
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 387.94
Procent renhed 95%
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.46
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.984