Få mere at vide
n-oktadecylcyltrichlorilan (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Molekylær formel | C18H37Cl3Si |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichlor(octadecyl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.93 |
| Formel vægt | 386.173 |