Få mere at vide
n-oktadificylfosfonsyre, 97%
Artikelnummer. 11387957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387957 1 g 1g
11377957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020645.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 4724-47-4 | C18H39O3P | 334,481 g/mol
n-Octadecylphosphonsyre bruges i termopapir til kvitteringer, tilføjelsesmaskiner og billetter. Det fungerer som overfladeaktivt middel, emulgator, dispergeringsmidler og chelateringsmidler. Yderligere er det en langkædet phosphonsyreforbindelse, der bruges til proteomikforskning. Ud over dette bruges det til at forberede modificerede mesoporøse magnetiske nanopartikler igennem Lewis syre/base interaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4724-47-4
Molekylær formel C18H39O3P
Molekylvægt (g/mol) 334.481
MDL nummer MFCD00015838
InChI nøgle FTMKAMVLFVRZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecylphosphonic acid, phosphonic acid, octadecyl, phosphonic acid, p-octadecyl, n-octadecylphosphonicacid, octadecanephosphonic acid, octadecyl phosphonic acid, octadecyl-phosphonic acid, acmc-209k8h, ksc492m8n, octadecylphosphonic acid
PubChem CID 78451
IUPAC navn octadecylphosphonsyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octadecylphosphonic acid
Smeltepunkt 92 °C til 98 °C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)17P(O)(OH)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 334.48
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk