Få mere at vide
n-oktadecyl mercaptan, 96%
Artikelnummer. 10544314 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10544314 500 g Glasflaske 500g
10173541 25 g Glasflaske 25g
10317241 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10544314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354985000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2885-00-9
Molekylær formel C18H38S
Molekylvægt (g/mol) 286.56
MDL nummer MFCD00004886
InChI nøgle QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
IUPAC navn octadecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octadecyl mercaptan
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25,0 °C til 35,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 366,0 °C
Flammepunkt 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16CH2SH
Brydningsindeks 1.4645
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 286.56
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecyl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.