missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Octadecyl-d37 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octadecanol-D37 |
| CAS | 204259-62-1 |
| Molekylær formel | C18HD37O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Octadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d37-ol (9CI), Stearyl-d37 alcohol, 1-Octadecanol-d37, 1-Octadecanol-D37, n-Octadecyl-d37 alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | octadecan-d37-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.73 |
| Formel vægt | 307.52 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?