Få mere at vide
n-Octadecyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octadecanol-1,1-D2 |
| CAS | 86369-69-9 |
| Molekylær formel | C18 D2 H36 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Octadecan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), α-Dideuteriostearyl alcohol;Stearyl-1,1-d2 alcohol, 1-Octadecanol-1,1-d2, 1-Octadecanol-1,1-D2, n-Octadecyl-1,1-d2 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i18D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1,1-dideuteriooctadecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.506 |
| Formel vægt | 272.305 g/mol |
| Vis mere |