Få mere at vide
n-Oktadekan, tech., 90%
Artikelnummer. 11498390
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498390 1 kg 1kg
11488390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11498390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044301.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.90 DKK
    580.65 DKK / 1kg
    Spare 128.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254,502 g/mol
n-octadecan anvendes som opløsningsmiddel, smøremiddel, transformerolie og anti-korrosionsmiddel. Det bruges også i paraffin og som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i feromoner som en kemisk budbringer. N-Octadecane/molekylsigte 5A kompositter finder anvendelse som termisk lagringsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-45-3
Molekylær formel C18H38
Molekylvægt (g/mol) 254.502
MDL nummer MFCD00009007
InChI nøgle RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC navn octadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octadecane
Smeltepunkt 28 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.782 g/mL
Kogepunkt 317 °C
Flammepunkt 166 °C (330 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.439
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, acetone, ether og petroleumsether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 254.5
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk masse/smelte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane