Få mere at vide
n-oktadekan, 99%
Artikelnummer. 11348307
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348307 500 g 500g
11358307 100 g 100g
11338307 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11348307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031954.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254,502 g/mol
n-octadecan anvendes som opløsningsmiddel, smøremiddel, transformerolie og anti-korrosionsmidler. Det bruges også i paraffin samt kemiske mellemprodukter i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i feromoner som en kemisk budbringer. N-Octadecane/molekylsigte 5A kompositter finder anvendelse som termisk lagringsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-45-3
Molekylær formel C18H38
Molekylvægt (g/mol) 254.502
MDL nummer MFCD00009007
InChI nøgle RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC navn octadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octadecane
Smeltepunkt 28°C
Tæthed 0.782 g/mL
Kogepunkt 317°C
Flammepunkt 166°C (330°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.439
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formel vægt 254.5
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass/Melt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane