Artikelnummer. 11475240
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
11475240
5 g
5g
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
11475240
Leverandør
Alfa Aesar™
Leverandørnr.
044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Octadecane
CAS
593-45-3
Smeltepunkt
28°C
Farve
White
Tæthed
0.782g/mL
Kogepunkt
317°C
Flammepunkt
166°C (330°F)
Lugt
Odorless
Molekylær formel
C18H38
Brydningsindeks
1.4390
MDL nummer
MFCD00009007
Mængde
5 g
Synonym
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
InChI nøgle
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn
octadecane
Molekylvægt (g/mol)
254.502
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Formel vægt
254.5
Procent renhed
≥99.5%
Fysisk form
Crystalline Mass/Melt
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?