Få mere at vide
n-Octacosane, 99%
Artikelnummer. 11388968
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388968 50 g 50g
11368968 10 g 10g
11378968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11388968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042460.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-02-4
Molekylær formel C28H58
Molekylvægt (g/mol) 394.77
MDL nummer MFCD00009355
InChI nøgle ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
IUPAC navn octacosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octacosane
Smeltepunkt 61 °C til 63 °C
Kogepunkt 440 °C
Flammepunkt 227 °C (441 °F)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, aceton, benzen og toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 394.77
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk