Få mere at vide
N,O-Ditrityl Losartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Ditrityl Losartan |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C60H51ClN6O/c1-2-3-38-56-62-57(61)55(44-68-60(50-30-16-7-17-31-50,51-32-18-8-19-33-51)52-34-20-9-21-35-52)66(56)43-45-39-41-46(42-40-45)53-36-22-23-37-54(53)58-63-65-67(64-58)59(47-24-10-4-11-25-47,48-26-12-5-13-27-48)49-28-14-6-15-29-49/h4-37,39-42H,2-3,38,43-44H2,1H3 |
| Formel vægt | 906.3813 |