missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,O-Ditrityl Losartan, TRC

Artikelnummer. 30370681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370681 25 mg
30373511 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49432025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1796930-34-1
Molekylær formel C60 H51 Cl N6 O
Molekylvægt (g/mol) 907.54
Synonym 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole
IUPAC navn 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-2-trityltetrazole
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn(n7)C(c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,O-Ditrityl Losartan
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C60H51ClN6O/c1-2-3-38-56-62-57(61)55(44-68-60(50-30-16-7-17-31-50,51-32-18-8-19-33-51)52-34-20-9-21-35-52)66(56)43-45-39-41-46(42-40-45)53-36-22-23-37-54(53)58-63-65-67(64-58)59(47-24-10-4-11-25-47,48-26-12-5-13-27-48)49-28-14-6-15-29-49/h4-37,39-42H,2-3,38,43-44H2,1H3
Formel vægt 906.3813
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.